Learn More
anti-IgG, BUV496; Clone: A19-3; BD
Marca:  BD Biosciences 564660
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15863789
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
Applications:
Flow cytometry, Isotype control
Specifica
Specifica
IgG
A19-3
Brilliant Ultraviolet 496
TNP-keyhole limpet hemocyanin
RUO
Store undiluted at 4deg.C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze
Flow Cytometry
0.2mg/mL
Hamster
Affinity Purified
Secondary
IgG1 κ