missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Paxillin Mouse, Unlabeled, Clone: 177, BD

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  BD Biosciences 610568

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15805529

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.00€
    177.62€ / 1 set
    Risparmia 0.38€
    0.21% Sconto

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

Paxillin, a focal adhesion protein, is a substrate for several tyrosine kinases such as src, FAK, and p120BRC/ABL. The tyrosine phosphorylation of paxillin is affected by conditions that change cell-cell adhesion. This is consisent with the possibility that paxillin is involved in the regulation of cell morphology. Additionally, because of its SH3-binding domain, paxillin associates tightly with FAK and Crk in an extracellular matrix-independent manner. Although paxillin was initially detected in fibroblasts, its phosphorylation may be important during neurite extension during differentiation.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

Paxillin
Monoclonal
250μg/mL
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
50 μg
Cell Biology
Bovine, Canine, Chicken, Human, Mouse, Rat
IgG1
Western Blot
177
Unconjugated
Mouse
Affinity Purified
RUO
Primary
Store undiluted at -20°C.
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Promozioni

Promozioni

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato

For Research Use Only.