Learn More
Paxillin Mouse, Unlabeled, Clone: 177, BD
Mouse Monoclonal Antibody
177.62€ - 421.58€
Specifica
Antigene Paxillin
Clone 177
Concentrazione 250μg/mL
Applicazioni Western Blot
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15805529
Vedere i documenti
BD Biosciences
610568
50 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
178.00€
177.62€ / 1 set
Risparmia 0.38€
0.21% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15815529
Vedere i documenti
BD Biosciences
610569
150 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
422.00€
421.58€ / 1 set
Risparmia 0.42€
0.10% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Paxillin, a focal adhesion protein, is a substrate for several tyrosine kinases such as src, FAK, and p120BRC/ABL. The tyrosine phosphorylation of paxillin is affected by conditions that change cell-cell adhesion. This is consisent with the possibility that paxillin is involved in the regulation of cell morphology. Additionally, because of its SH3-binding domain, paxillin associates tightly with FAK and Crk in an extracellular matrix-independent manner. Although paxillin was initially detected in fibroblasts, its phosphorylation may be important during neurite extension during differentiation.
Specifica
Specifica
Paxillin
250μg/mL
Monoclonal
Mouse
Cell Biology
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
IgG1
Affinity Purified
177
Western Blot
Unconjugated
RUO
Bovine, Canine, Chicken, Human, Mouse, Rat
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
Primary
Store undiluted at -20°C.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
For Research Use Only.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.