missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Antimony for AAS 1g/L HNO3/HF matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA

Codice prodotto. 12993285 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 12993285

Marca: Fisher Chemical B 150 500

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.

Identificatori chimici

CAS 7732-18-5
Formula molecolare Sb

Specifica

Materiale o nome chimico Antimony
Imballaggio Bottle
Forma fisica Liquid
Concentrazione 1 g/L ±0.002 g/L
Numero UN 1760
Tipo Flame Single-element Standard Solution
Solvent or Matrix Nitric Acid/Trace Hydrogen Fluoride
Quantità 500 mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Single-element Standard Solution for AAS. Antimony (Sb) 1000mg/l in HNO3 5%,HF 1%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato