Learn More
Antimony Standard Metal Solution 10,000ppm, for ICP, Solution HCl 1M, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Specifica
Specifica
| Imballaggio | HDPE plastic bottle |
| Forma fisica | Liquid |
| Numero MDL | 134030 |
| Colore | Incolore |
| Quantità | 100 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Antimony solution 10 000 ppm
- Attenzione
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.