Learn More
Antimony trifluoride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10685452
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
7783-56-4
F3Sb
178.75
MFCD00011218
GUNJVIDCYZYFGV-UHFFFAOYSA-K
antimony trifluoride, trifluorostibine, antimony fluoride, antimony iii fluoride, stibine, trifluoro, trifluoroantimony, antimoine fluorure, antimonous fluoride, antimoine fluorure french, hsdb 438
24554
trifluorostibane
F[Sb](F)F
7783-56-4
F3Sb
178.75
MFCD00011218
GUNJVIDCYZYFGV-UHFFFAOYSA-K
antimony trifluoride, trifluorostibine, antimony fluoride, antimony iii fluoride, stibine, trifluoro, trifluoroantimony, antimoine fluorure, antimonous fluoride, antimoine fluorure french, hsdb 438
24554
trifluorostibane
F[Sb](F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punti di ebollizione 376.0°C
Materiale o nome chimico Antimony trifluoride
Punto di fusione 292.0°C
Nota nome 98%
Colore White to Gray
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Iodimetry)
Formula lineare SbF3
Fieser 05,526; 06,553
Indice di Merck 15, 697
Informazioni di solubilità Solubility in water: 3850g/L (20°C). Other solubilities: decomposes in water, insoluble in nh3
Peso formulazione 178.75
Percent Purity 98%
Imballaggio Plastic bottle
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Antimony trifluoride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.