missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Apolipoprotein A-I/ApoA1 Antibody (2083D) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals MAB3664-SP
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Apolipoprotein A-I/ApoA1 Monoclonal specifically detects Apolipoprotein A-I/ApoA1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready.
Specifica
| Apolipoprotein A-I/ApoA1 | |
| Monoclonal | |
| 1.0 mg/mL | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready | |
| APOA1, apoA-I, Apo-AI, Apolipoprotein A1, apolipoprotein A-I, MGC117399 | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, CyTOF | |
| 2083D | |
| Unconjugated | |
| PBS with No Preservative | |
| APOA1 | |
| rhApoA1 aa25-267 | |
| 25 μg | |
| Breast Cancer, Cancer, Diabetes Research, Lipid and Metabolism | |
| 335 | |
| Store at -20C in the dark. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto