missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Apolipoprotein A-I/ApoA1 Antibody (2083D) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
232.00€ - 670.00€
Specifica
| Antigene | Apolipoprotein A-I/ApoA1 |
|---|---|
| Clone | 2083D |
| Concentrazione | 1.0 mg/mL |
| Diluizione | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready |
| Applicazioni | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, CyTOF |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18034196
|
Novus Biologicals
MAB3664-SP |
25 μg |
232.00€
25µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18042246
|
Novus Biologicals
MAB3664 |
100 μg |
670.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Apolipoprotein A-I/ApoA1 Monoclonal specifically detects Apolipoprotein A-I/ApoA1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready.Specifica
| Apolipoprotein A-I/ApoA1 | |
| 1.0 mg/mL | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, CyTOF | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Breast Cancer, Cancer, Diabetes Research, Lipid and Metabolism | |
| PBS with No Preservative | |
| 335 | |
| rhApoA1 aa25-267 | |
| Primary | |
| Store at -20C in the dark. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 2083D | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| APOA1, apoA-I, Apo-AI, Apolipoprotein A1, apolipoprotein A-I, MGC117399 | |
| APOA1 | |
| IgG | |
| Protein A or G purified |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto