Learn More
Notrax Aqua Trap™ Robust Barrier Mat with Raised Domes
True to its name, this patented perimeter ''Aqua Dam'' forms a tray that can hold up to 6 liters of water per square meter and is treated with an anti microbial carpet treatment to stop bacteria and germs at the entrance.
38.65€ - 183.00€
Specifica
Colore | Brown |
---|---|
Materiale | Polyester |
Tipo | Industrial and Commercial Matting |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17751948
|
Notrax
150S0023BR |
90 cm | 60 cm |
38.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17791948
|
Notrax
150S0035BR |
150 cm | 90 cm |
115.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17731958
|
Notrax
150S0046BR |
180 cm | 120 cm |
183.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- True to its name, this patented perimeter ''Aqua Dam'' forms a tray that can hold up to 6 liters of water per square meter
- The textile top surface is high pressure moulded into a bubble design on an indestructible rubber base to withstand the heaviest of foot traffic
- Unsurpassed ability to scrape debris from shoes while maintaining its great looking appearance for the longest time
- Unique slip resistant gripper pattern on the back
Specifica
Brown | |
Polyester | |
Industrial and Commercial Matting |