Learn More
Thermo Scientific™ Aquasil™ 5μm C18 HPLC Columns, 5?m Particle Size
Thermo ScientificTM AquasilTM 5μm C18 HPLC Columns are available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
Marca:  Thermo Scientific™ 77505-103030
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10638635
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Thermo ScientificTM AquasilTM 5μm C18 HPLC Columns are available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
  • Polar endcapped C18 phase
  • Alternative selectivity compared to conventional C18 phases
  • Compatible with 100% aqueous mobile phases
Ordering Information:
Other column dimensions are also available. Please call Customer Service for more information.
Specifica
Specifica
Analytical Column
LC/MS
5 μm
100 Å
L1
Silica
Reversed Phase
Reversed Phase
3 mm
100 mm
2 to 8
310 m²/g
C18
12%