Learn More
Thermo Scientific™ AQUASIL™ C18 HPLC Columns
Greater retention than C18 for polar molecules
Marca:  Thermo Scientific™ 77503-051030
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10362385
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Polar endcapped C18 phase
  • Alternative selectively compared to conventional C18 phases
  • Compatible with 100% aqueous mobile phases
Order Info
Other column dimensions are also available. Please call your Customer Service Representative for more information.
Specifica
Specifica
Analytical Column
50 mm
2 to 8
310 m²/g
C18
12%
Yes
1 mm
3 μm
100 Å
L1
Silica
Reversed Phase
Reversed Phase