Learn More
Abeba™ Arrow 38202 Shoes
Antistatic with heel patch microfiber. Sanitized™ treated.
76.27€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA |
---|---|
Colore | White |
Materiale rivestimento interno | Microfiber |
Materiale | Leather |
Caratteristiche suola | Slip-resistant |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15631148
|
Abeba™
38202/48 |
48 |
76.27€
1 paio |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15641148
|
Abeba™
38202/49 |
49 |
76.27€
1 paio |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15651148
|
Abeba™
38202/50 |
50 |
76.27€
1 paio |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15661148
|
Abeba™
38202/51 |
51 |
76.27€
1 paio |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
- Smooth leather white
- Slip resistance PU/PU outsole sole
- Sanitized treated
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Heel strap foldable, adjustable
- Microfiber heel patch
- Lining microfiber, respiration absorbing
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA | |
Microfiber | |
Slip-resistant | |
38202 |
White | |
Leather | |
Polyurethane |