Learn More
Arsenic standard solution, for AAS, 1 mg/ml As in 2% KOH
Codice prodotto. p-220966 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 10452581
Marca: Thermo Scientific Acros 195821000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7440-38-2 | As | 74.92 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for atomic adsorption spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Arsenic standard solution
Nota nome 1 mg/ml As in 2% KOH
Imballaggio Plastic bottle
CAS 7440-38-2, 1310-58-3, 7732-18-5
Densità 1.02g/mL
Forma fisica Solution
Formula molecolare As
Concentrazione 997 to 1003 μg/mL of As(3+) in 2% KOH (20°C)
Numero MDL MFCD00085309
Indice di Merck 15, 784
InChI Key RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
SMILES [As]
IUPAC Name arsenic
Molecular Weight (g/mol) 74.92
PubChem CID 5359596
Quantità 100 mL
ChEBI CHEBI:27563
Peso formulazione 74.92
Grado AAS
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Arsenic atomic absorption standard solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.