Learn More
WTW™ Arsenic Reagent Test Kits
With certificate for optimum precision.
Marca: WTW™ 252063
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Descrizione
- Convenient and cost-effective
- Assured quality by AQA/IQC
- For low concentrations and routine work with large sample throughput in the laboratory
- Wide measuring range using rectangular cuvettes for determination of trace concentrations
Specifica
Phosphorus-molybdenum blue | |
For PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex photometers | |
30 | |
30 Tests | |
Phosphate (PO4) reagent test kit |
For ground water, surface water, drinking water, wastewater | |
Certificates | |
0.001 - 0.100mg/L | |
Photometric |
Sicurezza e movimentazione
- Attenzione
Categoria di pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.