Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per pipette universali ART™ per gel 200 senza filtro
For loading specific types of gels
Marca: Thermo Scientific™ 3621
28.14 EUR valido fino al 2024-06-28
Usa il codice promo "21649" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.16920kg
Descrizione
For loading specific types of gels
Il caricamento di gel di acrilammide o anche di agarosio con puntali per pipetta standard si rivela spesso un processo lungo e scoraggiante. Questi puntali per il caricamento gel sono progettati appositamente per questa applicazione e garantiscono sempre i migliori risultati. Lunghezza: 83 mm; graduazioni: 5 μl.
Puntali tondi per gel 200 (3621):
- per il caricamento di gel con spessore di 0.6 mm e superiore
- Per elettroforesi con agarosio, 2-D, SDS-PAGE e su proteine
- per il caricamento di gel con uno spessore massimo di 0.4 mm
- Per gel di poliacrilammide e sequenziamento di DNA
Specifica
200 μl | |
Non-sterile | |
Per caricare tipi specifici di gel | |
Gel, adattabilità universale, Round | |
ART | |
5 μl |
Non-Filtered | |
0.6 mm | |
Rack | |
Yes | |
Poliacrilammide |