Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per pipette universali ART™ per gel 200 senza filtro
For loading specific types of gels
Marca: Thermo Scientific™ 3631
254.80 EUR valido fino al 2024-06-28
Usa il codice promo "21649" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.89000kg
Descrizione
For loading specific types of gels
Il caricamento di gel di acrilammide o anche di agarosio con puntali per pipetta standard si rivela spesso un processo lungo e scoraggiante. Questi puntali per il caricamento gel sono progettati appositamente per questa applicazione e garantiscono sempre i migliori risultati. Lunghezza: 83 mm; graduazioni: 5 μl.
Puntali tondi per gel 200 (3621):
- per il caricamento di gel con spessore di 0.6 mm e superiore
- Per elettroforesi con agarosio, 2-D, SDS-PAGE e su proteine
- per il caricamento di gel con uno spessore massimo di 0.4 mm
- Per gel di poliacrilammide e sequenziamento di DNA
Specifica
200 μL | |
Non-sterile | |
For loading specific types of gels | |
Gel Loading, Flat | |
Yes | |
Polyacrylamide | |
5μL |
Non-filtered | |
0.4mm | |
Rack | |
Universal Fit | |
ART | |
Round |