Learn More
Ashing Furnace up to 1100°C LV 9/11/B510 1100°C 9L
Marca:  Nabertherm LV095K11NL
Ashing Furnace up to 1100°C LV 9/11/B510 1100°C 9L
Dettagli aggiuntivi : Peso : 45.00000kg
Codice prodotto. 18057341
  • 5020.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-06-2024