Learn More
Fisherbrand™ Carte da filtro per analisi quantitativa indurite senza ceneri, grado 53
Per analisi quantitative.
7.85€ - 40.15€
Specifica
Descrizione | Ash Content: <0.008% |
---|---|
Formato | Disco semplice |
Materiale | Cotton Linters |
Particle Retention | Da 5 a 8 μm |
Dimensione del poro | Da 5 a 8 μm |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11732395
|
Fisherbrand™
|
125 mm |
15.70€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11742395
|
Fisherbrand™
|
150 mm |
22.85€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11722395
|
Fisherbrand™
|
110 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11752395
|
Fisherbrand™
|
185 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11752385
|
Fisherbrand™
|
55 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11772385
|
Fisherbrand™
|
90 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Carta da filtro senza ceneri resistente all'umidità in disco liscio
- Fibre in 100% linter di cotone
- Carta lavata in acido
- Lavaggio finale con acqua demineralizzata
- Tenore di ceneri: 0.007%
Applicazioni:
- Analisi di soluzioni acide e filtrazione a pressione
- Industria alimentare
- Industrie di bevande
- Analisi atmosferiche
Specifica
Ash Content: <0.008% | |
Cotton Linters | |
Da 5 a 8 μm | |
Per l'analisi di soluzioni acide e la filtrazione ad alta pressione | |
100 conf. |
Disco semplice | |
Da 5 a 8 μm | |
50 sec. | |
53 | |
0,16 mm |