Learn More
Fisherbrand™ Carte da filtro per analisi quantitativa senza ceneri, grado13 Filtrazione media
Per una vasta gamma di applicazioni analitiche. La carta filtrante qualitativa a media velocità in cellulosa Fisherbrand™ di grado 113 ha una superficie leggermente granulosa.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11710125
  • 5.05€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Medium pores filter paper
  • Made with 100% cotton linter fibers
  • Washed with acid and cleaned with demineralized water to obtain high purity
  • Ash content is 0.007%
  • Applications: Chemical, food, beverage industries and atmospheric analysis
Specifica
Specifica
Ash Content: 0.007%
Cotton Linters
5 to 8 μm
For fine precipitates such as Magnesium Ammonium Phosphate, Calcium Oxalate, Magnesium Ammonium Arsenate, coarser forms of Barium Sulphate
100/Pk.
Ashless Quantitative Filter Paper
Disc
5 to 8 μm
50 sec.
13
0.16 mm
42.5 mm