Learn More
Fisherbrand™ Carte da filtro per analisi quantitativa senza ceneri, grado13 Filtrazione media
Per una vasta gamma di applicazioni analitiche. La carta filtrante qualitativa a media velocità in cellulosa Fisherbrand™ di grado 113 ha una superficie leggermente granulosa.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.16920kg
Descrizione
- Medium pores filter paper Made with 100% cotton linter fibers
- Washed with acid and cleaned with demineralized water to obtain high purity
- Ash content is 0.007%
- Applications: Chemical, food, beverage industries and atmospheric analysis
Specifica
Ash Content: 0.007% | |
Cotton Linters | |
da 5 a 8 μm | |
Per precipitati fini quali fosfato di ammonio e magnesio, ossalato di calcio, arseniato di ammonio e magnesio, forme più grossolane di solfato di bario | |
100 conf. | |
Ashless Quantitative Filter Paper |
Disco semplice | |
da 5 a 8 μm | |
50 sec. | |
13 | |
0.16 mm | |
150 mm |