Learn More
Fisherbrand™ Carte da filtro per analisi quantitativa senza ceneri, grado13 Filtrazione media
Per una vasta gamma di applicazioni analitiche. La carta filtrante qualitativa a media velocità in cellulosa Fisherbrand™ di grado 113 ha una superficie leggermente granulosa.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09360kg
Descrizione
- Medium pores filter paper Made with 100% cotton linter fibers
- Washed with acid and cleaned with demineralized water to obtain high purity
- Ash content is 0.007%
- Applications: Chemical, food, beverage industries and atmospheric analysis
Specifica
Tenore di ceneri: 0.06% | |
Cellulosa | |
Da 5 a 8 μm | |
Adatto per la filtrazione rapida di liquidi contenenti particolato sottile | |
Conf. da 100 | |
Carte da filtro quantitative senza ceneri |
Disco liscio | |
Da 5 a 8 μm | |
50 sec. | |
13 | |
0.16 mm | |
110 mm |