Learn More
Fisherbrand™ Assorted Cork Stoppers
A simple and economical option for closing tubes, flasks and other narrow-necked vessels in the laboratory.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.27000kg
Codice prodotto. 12346477
  • 48.80€ / pezzi 144
Spedizione stimata: 20-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 24 each of: 9mm, 12mm, 16mm, 21mm and 22mm bottom diameters
  • 6 each of: 25.5mm, 28.5mm, 32mm and 35mm
Specifica
Specifica
Cork Stopper
Cork
Tapered
144/Pk.
Narrow-necked vessels