Learn More
Trajan Scientific and Medical™ ATAS Optic Split / Splitless FocusLiner
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
38.20€ - 150.00€
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) | 81 mm |
---|---|
Product Type Specs | Split/Splitless Focusliner Inlet Liner |
Diametro (sistema metrico) interno | 3 mm |
Diametro (sistema metrico) esterno | 5 mm |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12924091
|
Trajan Scientific and Medical™
09227201 |
1 Ea. |
38.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12914091
|
Trajan Scientific and Medical™
092272 |
5/Pk. |
150.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Each batch of liners tested for activity
- Manufactured from borosilicate glass
- Color coded by geometry for easy identification
- For use with ATAS Optic instruments
Specifica
81 mm | |
Split/Splitless Focusliner Inlet Liner | |
3 mm | |
5 mm |