Learn More
Promed Bioscience Atelocollagen, Porcine Type I (Enzymatic extraction)
Lyophilized, highly purified Type I atelocollagen with superior functionality and physical/mechanical properties, ideal for cell/tissue culture and cell functional assays
158.10€ - 249.90€
Specifica
Formulazione | Lyophilized Fibrous Powder |
---|---|
Metodo di purificazione | Dialysis |
Content And Storage | -20°C to 8°C |
Livello di endotossine | <1.0 EU/mL |
Purity or Quality Grade | >95% (by SDS/Western blotting) |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17572835
|
Promed Bioscience
PRO-2001-10 |
10 mg |
158.10€
10mg |
Spedizione stimata: 24-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17582835
|
Promed Bioscience
PRO-2001-20 |
20 mg |
249.90€
20mg |
Spedizione stimata: 24-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Lyophilized, highly purified Type I atelocollagen with superior functionality and physical/mechanical properties (such as tensile strength and elasticity)
- Proprietary enzyme-based extraction removes telopeptides at the non-helical N and C termini, resulting in a triple helix configuration that exhibits reduced immunogenicity and enhanced biocompatibility
- Suitable for in vitro cell cultures, for cell functional assays, as a chemoattractant agent and for soft 3D cell cultures (e.g. tumor assays)
Specifica
Lyophilized Fibrous Powder | |
-20°C to 8°C | |
>95% (by SDS/Western blotting) |
Dialysis | |
<1.0 EU/mL |