Learn More
Promed Bioscience Atelocollagen, Porcine Type I, Ultrapure (Enzymatic extraction, dialyzed)
Lyophilized, ultrapurified (via dialysis) Type I atelocollagen with superior functionality and physical/mechanical properties (strength, elasticity), suitable for bioprinting, cell culture, functional assays and in vivo research applications
198.90€ - 341.70€
Specifica
Formulazione | Lyophilized Fibrous Powder |
---|---|
Metodo di purificazione | Double Dialysis |
Content And Storage | -20°C to 8°C |
Livello di endotossine | <1.0 EU/mL |
Purity or Quality Grade | >97% (by SDS/Western blotting) |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17512845
|
Promed Bioscience
PRO-2003-10 |
10 mg |
198.90€
10mg |
Spedizione stimata: 24-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17522845
|
Promed Bioscience
PRO-2003-20 |
20 mg |
341.70€
20mg |
Spedizione stimata: 24-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Lyophilized, ultrapurified (via dialysis) Type I atelocollagen with superior functionality and physical/mechanical properties (strength, elasticity)
- The proprietary enzyme-based extraction removes telopeptides at the non-helical N and C termini, resulting in a triple helix configuration that exhibits reduced immunogenicity and enhanced biocompatibility
- Suitable as bioink for 3D bioprinting, for in vitro cell cultures, for cell functional assays and for in vitro and in vivo research applications (wound healing, tissue regeneration, drug delivery)
Specifica
Lyophilized Fibrous Powder | |
-20°C to 8°C | |
>97% (by SDS/Western blotting) |
Double Dialysis | |
<1.0 EU/mL |