Learn More
3M™ Aura™ Respiratore per polveri 9300+
Il respiratore monouso 3M Aura 9300+ è garanzia di comfort e stile, senza compromettere il livello di prestazioni. La tecnologia innovativa di 3M, con filtro a bassa resistenza respiratoria, semplifica la respirazione attraverso il respiratore. Protegge da polveri e nebbie presenti in molte applicazioni industriali e altre condizioni lavorative dove è necessario disporre di protezione.
Marca:  3M™ 7100258911
13.95 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21914" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.80000kg
Codice prodotto. 17698516
  • 16.45€ / pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Confezionati singolarmente
  • Design ingegnoso a 3 lembi
  • Lembo nasale sagomato
  • Lembo superiore goffrato
  • Linguetta del mento innovativo
Specifica
Specifica
FFP1
EN 149
Single-use
One Size
Polypropylene
Polyisoprene
Aluminum, Polyurethene
European Standard EN 149 for Filtering Half Masks to Protect Against Particles
Cup/Molded
General Purpose Particulate Respirator
Yes
Yes
9312+
Cup Shape