Learn More
3M™ Aura™ Respiratore antiparticolato
Il respiratore antiparticolato 3M™ Aura™ serie 9300+Gen3 è la terza generazione del respiratore 3M™ Aura™ pieghevole più venduto.
197.00€ - 390.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN 149 |
---|---|
Design Type | Flat-fold |
Monouso | Single-use |
Materiale | Advanced Electret Media |
Product Type | General Purpose Particulate Respirator |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17817603
|
3M™
7100138120 |
9322+Gen3-SP |
197.00€
pezzi 40 |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17897593
|
3M™
7100138357 |
9332+Gen3-SP |
390.00€
pezzi 40 |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- L'originale design pieghevole a 3 lembi si adatta alle diverse conformazioni del viso
- La nuova valvola 3M™ Cool Flow™ Comfort consente di espellere una maggiore percentuale di aria calda, contribuendo ad aumentare il comfort. (rispetto al modello equivalente 3M™ Aura™ 9300+)
- Il filtro 3M Advanced Electret Media agevola la respirazione
- Le innovative linguette presenti sul lembo superiore e inferiore semplificano il posizionamento e la regolazione
- Gli elastici intrecciati sono colorati (blu per la protezione FFP2) per un'identificazione rapida e semplice
- Facile da riporre grazie al design pieghevole e all'involucro singolo
- Protezione delle vie respiratorie FFP2 (NPF 12) in ambienti di lavoro pericolosi
- Disponibile in confezioni standard (20 per ogni confezione) o piccole (5 per ogni confezione)
- Fabbricato nel Regno Unito
Specifica
EN 149 | |
Single-use | |
General Purpose Particulate Respirator | |
Yes | |
Flat-fold |
Flat-fold | |
Advanced Electret Media | |
One Size | |
Yes |