missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aurora A Antibody (1A11), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
238.00€ - 530.00€
Specifica
| Antigene | Aurora A |
|---|---|
| Clone | 1A11 |
| Diluizione | Western Blot 1:100 - 1:500, Immunohistochemistry 1:100-1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100 - 1:500 |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18637508
|
Novus Biologicals
NBP2-50040SS |
0.125 mL |
238.00€
0.13mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18684609
|
Novus Biologicals
NBP2-50040 |
0.5 mL |
530.00€
0.50mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Aurora A Monoclonal antibody specifically detects Aurora A in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ ImmunofluorescenceSpecifica
| Aurora A | |
| Western Blot 1:100 - 1:500, Immunohistochemistry 1:100-1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100 - 1:500 | |
| Monoclonal | |
| Supernatant | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| O14965, O14965 | |
| 6790 | |
| IgG1 | |
| Tissue culture supernatant |
| 1A11 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Checkpoint signaling, Chromatin Research, Core ESC Like Genes, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, MAP Kinase Signaling, Mitotic Regulators, Protein Kinase, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors | |
| Supplied as concentrated hybridoma cell culture media. | |
| AIKAurA, ARK-1, ARK1EC 2.7.11.1, AURA, aurora kinase AhARK1, aurora/IPL1-like kinase, Aurora/IPL1-related kinase 1, Aurora-related kinase 1, Breast tumor-amplified kinase, breast-tumor-amplified kinase, BTAKAURORA2, EC 2.7.11, IPL1-related kinase, serine/threonine kinase 6, serine/threonine protein kinase 15, Serine/threonine-protein kinase 15, serine/threonine-protein kinase 6, Serine/threonine-protein kinase aurora-A, STK15serine/threonine kinase 15, STK6MGC34538, STK7 | |
| Full length recombinant human protein aurora A expressed in and purified from E. coli | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto