Learn More
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ PFA Threaded Adapter Compression Fitting
Compression fittings are an excellent choice to connect rigid tubing systems and withstand higher pressures than barbed fittings.
69.90€ - 81.10€
Specifica
Product Type | Compression Fitting |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | PFA |
Quantità confezione | 1 Each |
Metodo di sterilizzazione | Autoclave or Ethylene Oxide |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Dimensioni filo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Dimensioni filo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11755099
|
Cole-Parmer™
MFLX31320-13 |
1/2 tubing O.D. x 1/2 in. NPT(M) Thread | 1/2 in. NPT(M) |
78.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11740429
|
Cole-Parmer™
31320-53 |
1/4 tubing O.D. x 1/4 in. NPT(F) Thread | 1/4 in. NPT(F) |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11795728
|
Cole-Parmer™
31320-08 |
1/4 tubing O.D. x 1/8 in. NPT(M) Thread | 1/8 in. NPT(M) |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Assemble the fitting to the tubing by sliding the tubing through a sealing ferrule and use the nut to compress down to form a secure seal
- Superior chemical resistance with durable PFA
- Available in male and female varieties
- Sterilization through autoclave or ethylene oxide (ETO)
Specifica
Compression Fitting | |
PFA | |
Autoclave or Ethylene Oxide |
Autoclavable | |
1 Each |