Learn More
Cole-Parmer™ PVDF Union Compression Straight Connector Compression Fittings
A crucial component in setting up fluid handling systems in the laboratory, with no leaks, flow restrictions or costly downtime.
Marca:  Cole-Parmer™ 06381-91
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11764739
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Compression fittings work well with rigid tubing such as PTFE or polypropylene
  • Provided with nut that compresses tubing against fitting body for high-pressure applications
  • Excellent chemical resistance
  • Temperature range from 0° to 100°C
  • Pressure rating 220 psi at 25°C
Specifica
Specifica
Compression Fitting
PVDF
0°C
Excellent chemical resistance
Autoclave or Ethylene Oxide
100°C
Autoclavable
0.3125 in. tubing O.D.
1 Each
5/32 in. orifice; 2-3/32 x 1-1/32 in.
220 psi at 25°C