Learn More
Thermo Scientific™ Automation Reservoirs, with removable splash baffles
Per la manipolazione semplice ed economica di reagenti nei sistemi automatizzati.
Marca: Thermo Scientific™ 1064-15-7
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.76500kg
Descrizione
Per la manipolazione semplice ed economica dei reagenti nei sistemi automatizzati con i serbatoi per automazione Thermo Scientific™, che offrono dimensioni SBS standard garantendo la compatibilità con i dispensatori e gli impilatori di piastre. I serbatoi sono monouso, non necessitano di lavaggio, per cui è possibile utilizzarne più di uno per ciclo. Le scanalature integrate sul fondo del serbatoio riducono lo spreco di reagente e consentono un'aspirazione uniforme.
Features:- Standard microplate dimensions enables reservoirs to be used in plate handlers or stackers
- Hydrophilic surface so liquid spreads out evenly with minimal reagent needed to cover bottom
- Polypropylene construction offers excellent chemical resistance
- Available individually wrapped for sterile use
Removable Splash Baffles:
- Prevent reagents from splashing out when being moved on robotic decks
- Enable reservoirs to be moved faster so they can also be filled closer to the top with reagent
- Can be removed to increase reservoirs capacity
Specifica
Sterile | |
Removable splash baffles | |
384 |
Polypropylene | |
Reservoir | |
Individually Wrapped |