Learn More
CORNING AXYGEN™ Automation Tips for Molecular Devices Flexstation
CORNING AXYGEN™ Automation Tips for Molecular Devices Flexstation are manufactured to stringent specifications for consistent quality.
Marca:  CORNING AXYGEN™ RMT-200-BK-R
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.90000kg
Codice prodotto. 15541443
  • 585.00€ / pezzi 4800
Attualmente non è disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile
Visualizzare prodotti alternativi
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured to stringent specifications under strict process controls and assembled via automation to ensure consistent performance and quality.
  • Certified RNase-/DNase-free and nonpyrogenic.
Specifica
Specifica
96-Tip Format
Non-Filtered
Clear
Automation
200 μL
Non-sterile
RNase/DNase-free, nonpyrogenic