Learn More
SGE™ Autosampler Syringes with 42 mm Cone Tip Fixed Needle, 5 μL
Incorporate Diamond Syringe Technology offering significantly improved levels of durability, clarity and accuracy. SGE Autosampler Syringes with 42 mm Cone Tip Fixed Needle are designed specifically for use on Agilent autosamplers.
Marca: SGE™ 001822
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Descrizione
- Maggiore resistenza ai solventi
- Ampio range di temperature
- Operazioni più uniformi
- Siringhe con codice colore in funzione del volume
- Gamma di opzioni per lunghezza e misura dell'ago
Specifica
Non a tenuta di gas | |
0.63/0.47 mm | |
42 mm | |
5F-AG-0.63/0.47C confezione da 6 | |
42 mm | |
Autocampionatori GC Agilent HP7673, 7683, 7693A e 6850ALS |
Misure da 23 a 26 | |
Gascromatografia | |
Siringa per autocampionatore | |
5 μl | |
Puntale conico | |
Ago fisso |