Learn More
Axygen™ 1000 μL Universal Pipetter Tips: Bevelled
Compatible with most popular brands of pipettes
Marca:  Axygen™ T-1000-C
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.70000kg
Codice prodotto. 12561308
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • La smussatura ottimizzata del puntale riduce la ritenuta del campione e migliora la precisione della pipettatura
  • Intervallo di volume: da 100 a 1000 μL
  • In formato in stock o in rack
Specifica
Specifica
Da 100 a 1000 μl
Non sterile
Bulk
1,000 Tips/Pk., 5 Packs/Cs.
Polipropilene
Non-Filtered
Trasparente
DNase, RNase, and Pyrogen free
Universale, Universal
Pipettatori singoli e multicanale