Learn More
Axygen™ 1000 μL Universal Pipetter Tips: Bevelled
Compatible with most popular brands of pipettes
Marca: Axygen™ T-1000-C-R
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.08800kg
Descrizione
- La smussatura ottimizzata del puntale riduce la ritenuta del campione e migliora la precisione della pipettatura
- Intervallo di volume: da 100 a 1000 μL
- In formato in stock o in rack
Specifica
100 to 1000 μL | |
Clear | |
DNase, RNase, and Pyrogen free | |
Beveled, Universal | |
Universal Fit |
Non-sterile | |
Autoclavable | |
Rack | |
Rack | |
Polypropylene |