Learn More
Axygen™ 200μL Universal Pipette Tips: 200μL, Beveled
Per una vasta gamma di pipette mono e multicanale
Marca: Axygen™ T-200-C-STK
257.21 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23272" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.97000kg
Descrizione
- La smussatura ottimizzata del puntale riduce la ritenuta del campione e migliora la precisione della pipettatura
- La massima capacità di recupero permette il completo recupero di campioni preziosi, risparmiando reagenti costosi
- Puntali con foro ampio con dimensioni orifizio: 0.062 poll. (1.52 mm), che li rendono ideali per la pipettatura di materiali viscosi, DNA genomico o colture cellulari delicate
- Le graduazioni consentono di verificare visivamente il volume di estrazione del pipettatore
- I puntali presterilizzati sono irradiati con fascio di elettroni, per prevenire la degradazione del prodotto
- L’ambiente di produzione in camera sterile certifica l’idoneità dei prodotti come sicuri per RNasi, DNasi e pirogeni
Specifica
200 μL | |
Non-sterile | |
Not Autoclavable | |
Rack, 5 x 96 | |
Polypropylene |
Non-Filtered | |
Clear | |
DNase, RNase Free | |
Universal Fit, Universal Fit |