Learn More
Axygen™ 24- and 32-Well PCR Microplates, Clear, Nonsterile
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11310155 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
No. of Wells:
24
32
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 50
Codice prodotto. 11310155
Marca: Axygen™ PCR24C
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Designed to fit a wide variety of thermal cyclers
  • Volume to brim of well: 350 μL, working volume: 300 μL, volume with AxyMat: 240 μL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità RNase, DNase-free
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Matrice 4 x 6
Colore Clear
Product Type PCR Microplate, without Lid
Materiale Polypropylene
No. of Wells 24
Sterilità Non-sterile
Forma pozzetto circolare
Da utilizzare con (applicazione) PCR
N. per custodia 50/Cs.
N. per confezione 10/Pk.