Learn More
Axygen™ 24- and 32-Well PCR Microplates, Clear, Nonsterile
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
No. of Wells:
24
32
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 50
Descrizione
- Volume to brim of well: 350 μL, working volume: 300 μL, volume with AxyMat: 240 μL
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | RNase, DNase-free |
| Coperchio | Without Lid |
| Colore | Clear |
| Product Type | PCR Microplate, without Lid |
| Materiale | Polypropylene |
| No. of Wells | 32 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Forma pozzetto | circolare |
| Da utilizzare con (applicazione) | PCR |
| N. per custodia | 50/Cs. |
| Vedi altri risultati |