Learn More
Axygen™ 24- and 32-Well PCR Microplates, Clear, Nonsterile
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12799408 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
No. of Wells:
24
32
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 50
Codice prodotto. 12799408
Marca: Axygen™ PCR32C
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed to fit a wide variety of thermal cyclers
  • Volume to brim of well: 350 μL, working volume: 300 μL, volume with AxyMat: 240 μL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità RNase, DNase-free
Coperchio Without Lid
Colore Clear
Product Type PCR Microplate, without Lid
Materiale Polypropylene
No. of Wells 32
Sterilità Non-sterile
Forma pozzetto circolare
Da utilizzare con (applicazione) PCR
N. per custodia 50/Cs.
N. per confezione 10/Pk.