Learn More
Axygen™ Micropiastre per PCR Axygen™ da 96 pozzetti con bordo medio
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4104930 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Trasparente
White
Skirt Style:
Half
Non-skirt
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
Codice prodotto. Colore Skirt Style unitSize
12774706 Trasparente Half pezzi 100
11370195 Trasparente Half pezzi 25
12759468 White Half pezzi 100
11380195 White Half pezzi 25
11300205 Trasparente Non-skirt pezzi 25
12794706 Trasparente Non-skirt pezzi 100
12789468 White Non-skirt pezzi 100
11310205 White Non-skirt pezzi 25
8 options
Codice prodotto. 12774706
Marca: Axygen™ PCR96LPABC
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Dotate di pareti con spessore uniforme e ultrafino, consentono un trasferimento termico preciso per garantire risultati ottimali. Le micropiastre Corning™ Axygen™ per PCR da 96 pozzetti rappresentano l'opzione ideale per l'utilizzo in applicazione di trasferimento termico PCR e PCR in tempo reale. Il design a basso profilo rende le reazioni PCR più rapide ed efficienti.
Constructed with ultra-thin and consistent wall thickness to allow precise thermal transfer for optimum results. Corning™ Axygen™ 96-well PCR Microplates are the ideal option for use in PCR thermal transfer and Real-Time PCR applications. The
Axygen™ 96 well low profile PCR microplate is designed to fit ABI Real Time PCR thermal cyclers and sequencers. Low profile design results in faster and more efficient PCR reactions. Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer for optimum results. Can be sealed with 8/12 strip caps, Axymat or sealing film.
  • RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • Nonsterile
  • Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene
  • 96-Well Semi-Skirted Low Profile PCR Plate
  • Optimized for Fast PCR
  • Designed for ABI Thermal Cyclers
  • Application/Compatibility: ABI Fast PCR 7500, 7900 9800, Veriti and StepOne
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Codice a barre No Barcode
    Certificazione/Conformità Esente da RNasi/DNasi
    Formato Standard
    Coperchio Without Lid
    Matrice 8 x 12
    Imballaggio 100 Cases, 25 Pk.
    Product Line Axygen
    Colore Trasparente
    Product Type Standard top
    Da utilizzare con (apparecchiatura) ABI thermal cyclers, ABI Fast PCR 7500, 7900 9800, Veriti and StepOne
    Skirt Style Half
    Materiale Polipropilene vergine puro al 99.9%
    Volume (sistema metrico) pozzetto 100 μL
    No. of Wells 96
    Sterilità Non-sterile
    Forma pozzetto circolare
    Da utilizzare con (applicazione) Trasferimento termico PCR, applicazioni RT-PCR
    N. per custodia 100/Cs.
    N. per confezione 25/Pk.