Learn More
Axygen™ Micropiastre per PCR Axygen™ da 96 pozzetti con bordo medio
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Codice a barre:
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 50
Descrizione
Axygen™ 96 well PCR microplate is designed to fit Roche Light Cycler 480. Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer for optimum results. Includes Ultra Clear sealing film and printed alphanumeric grid for ease of well identification.
RNase-/DNase-free Nonpyrogenic Nonsterile Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene Includes Sealing Films
Specifica
Specifica
| Codice a barre | No Barcode |
| Certificazione/Conformità | Esente da RNasi, DNasi |
| Formato | Standard |
| Coperchio | Without Lid |
| Matrice | 8 x 12 |
| Colore | Bianco |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Roche Light Cycler 480 |
| Materiale | Polipropilene vergine puro al 99.9% |
| Volume (sistema metrico) pozzetto | 100 μL |
| No. of Wells | 96 |
| Vedi altri risultati |