Learn More
Axygen™ Micropiastre per PCR Axygen™ da 96 pozzetti con bordo medio
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4104931 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Codice a barre:
Includes Barcode
No Barcode
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 50
Codice prodotto. Codice a barre unitSize
12587787 Includes Barcode pezzi 10
10743262 Includes Barcode pezzi 50
10352200 No Barcode pezzi 50
12577787 No Barcode pezzi 10
4 options
Codice prodotto. 12587787
Marca: Axygen™ PCR96LC480WBC
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Dotate di pareti con spessore uniforme e ultrafino, consentono un trasferimento termico preciso per garantire risultati ottimali. Le micropiastre Corning™ Axygen™ per PCR con 96 pozzetti sono progettate appositamente per essere compatibili con Roche Light Cycler 480.
Axygen™ 96 well PCR microplate is designed to fit Roche Light Cycler 480. Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer for optimum results. Includes Ultra Clear sealing film and printed alphanumeric grid for ease of well identification.
  • RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • Nonsterile
  • Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene
  • Includes Sealing Films
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Codice a barre Includes Barcode
    Certificazione/Conformità RNase-, DNase-free
    Formato Standard
    Coperchio Without Lid
    Matrice 8 x 12
    Colore White
    Da utilizzare con (apparecchiatura) Roche Light Cycler 480
    Materiale Polypropylene
    Volume (sistema metrico) pozzetto 100 μL
    No. of Wells 96
    Sterilità Non-sterile
    Forma pozzetto circolare
    Da utilizzare con (applicazione) PCR thermal transfer, RT-PCR applications
    Include Ultra Clear sealing film, bar codes, printed alphanumeric grid
    N. per custodia 50/Cs.
    N. per confezione 10/Pk.