Learn More
Axygen™ 96-well PCR Microplates
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Skirt Style:
Elevated, Semi
Full
Half
Sterilità:
Non-sterile
Codice a barre:
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
Axygen™ 96 well elevated skirt bar coded PCR microplate is designed to fit ABI™ Real Time PCR thermal cyclers and sequencers. Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer for optimum results. Can be sealed with 8/12 strip caps, Axymat or sealing film. Bar code on the long side of the plate between well H1-H12.
Certified RNase-/DNase-free Nonpyrogenic Nonsterile Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene 96 Well Semi-Skirted PCR Plate Single Notch Coner Application/Compatibility: Standard thermal cycling, ABI Real time PCR 7300, 7500, 7900, qPCR and ABI Sequencing
Specifica
Specifica
| Codice a barre | Sì |
| Certificazione/Conformità | Esente da RNasi, DNasi |
| Formato | Standard |
| Matrice | 8 x 12 |
| Colore | Trasparente |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | PCR in tempo reale, qPCR e sequenziamento con ABI 7300, 7500, 7900 |
| Skirt Style | Elevated, Semi |
| Materiale | Polipropilene vergine puro al 99.9% |
| No. of Wells | 96 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |