Learn More
Axygen™ 96-well PCR Microplates
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15368301 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Skirt Style:
Elevated, Semi
Full
Half
Sterilità:
Non-sterile
Codice a barre:
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 15368301
Marca: Axygen™ PCR96M2HSCPBC
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Constructed with ultra-thin and consistent wall thickness to allow precise thermal transfer for optimum results. Axygen™ 96-well PCR Microplates are the ideal option for use in PCR thermal transfer and Real-Time PCR applications.
Axygen™ 96 well elevated skirt bar coded PCR microplate is designed to fit ABI™ Real Time PCR thermal cyclers and sequencers. Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer for optimum results. Can be sealed with 8/12 strip caps, Axymat or sealing film. Bar code on the long side of the plate between well H1-H12.
  • Certified RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • Nonsterile
  • Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene
  • 96 Well Semi-Skirted PCR Plate
  • Single Notch Coner
  • Application/Compatibility: Standard thermal cycling, ABI Real time PCR 7300, 7500, 7900, qPCR and ABI Sequencing
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Codice a barre
    Certificazione/Conformità Esente da RNasi, DNasi
    Formato Standard
    Matrice 8 x 12
    Colore Trasparente
    Da utilizzare con (apparecchiatura) PCR con ABI 2700, 2720, 9700, 9800, 7300, 7500, 7900 e unità di sequenziamento ABI
    Skirt Style Half
    Materiale Polipropilene vergine puro al 99.9%
    No. of Wells 96
    Sterilità Non-sterile
    Forma pozzetto circolare
    Da utilizzare con (applicazione) Trasferimento termico PCR, applicazioni RT-PCR