Learn More
Axygen™ 96-Well PCR Microplates
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12749448 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore:
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 12749448
Marca: Axygen™ PCR96CS
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
PCR™ products specifically designed for use within PCR thermal transfer and real time PCR applications.
PCR™ products specifically designed for use within PCR thermal transfer and real time PCR applications. A variety of colors are offered to help organize multi-step PCR processes.
  • 96-well PCR microplates
  • Working volume is 300μL
  • Available in a variety of colors
  • Sold 10 plates/unit; 5 units/Cs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità RNase, DNase-free
Formato Standard
Matrice 8 x 12
Colore Clear
Materiale Polypropylene
No. of Wells 96
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) PCR thermal transfer, RT-PCR applications
Colore pozzetto Clear