Learn More
Axygen™ Micropiastre per PCR Axygen™ da 96 pozzetti con bordo medio
Spessore della parete consistente e ultrasottile per consentire trasferimenti termici di precisione con ottimi risultati. Le micropiastre per PCR Corning™ Axygen™ a 96 pozzetti rappresentano la scelta ideale per i trasferimenti termici PCR e per le applicazioni PCR in tempo reale.
Marca:  Axygen™ PCR-96-C
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.50000kg
Codice prodotto. 11391804
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Axygen™ 96 well elevated skirt PCR microplate is designed to fit ABI Real Time PCR thermal cyclers and sequencers. Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer for optimum results. Can be sealed with 8/12 strip caps, Axymat or sealing film.
  • RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • Nonsterile
  • Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene
  • 96-well Semi-Skirted PCR Plate
  • Single Notch Coner
  • Application/Compatibility: Standard thermal cycling, ABI Real time PCR 7300, 7500, 7900, qPCR and ABI Sequencing
  • Specifica
    Specifica
    No Barcode
    Standard
    8 x 12
    Statagene MX4000
    Polipropilene vergine puro al 99.9%
    96
    Round
    50/Cs.
    Esente da RNasi, DNasi
    Without Lid
    Trasparente
    Elevated
    200 μL
    Non-sterile
    Trasferimento termico PCR, applicazioni RT-PCR
    10/Pk.