Learn More
Axygen™ Micropiastre per PCR Axygen™ da 96 pozzetti con bordo medio
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore:
Assorted
Black
Blu, pozzetto trasparente
Orange
Rosso, pozzetto trasparente
Trasparente
White
Yellow
Skirt Style:
Bordo medio
Elevated
Full
Half
Unskirted
Formato:
Standard
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 100
pezzi 25
pezzi 50
Descrizione
Axygen™ 96 well elevated skirt PCR microplate is designed to fit ABI Real Time PCR thermal cyclers and sequencers. Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer for optimum results. Can be sealed with 8/12 strip caps, Axymat or sealing film.
RNase-/DNase-free Nonpyrogenic Nonsterile Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene 96-well Semi-Skirted PCR Plate Single Notch Coner Application/Compatibility: Standard thermal cycling, ABI Real time PCR 7300, 7500, 7900, qPCR and ABI Sequencing
Specifica
Specifica
| Codice a barre | No Barcode |
| Certificazione/Conformità | Esente da RNasi, DNasi |
| Formato | Standard |
| Matrice | 8 x 12 |
| Colore | Blu, pozzetto trasparente |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Blocchi standard a 96 pozzetti |
| Skirt Style | Full |
| Materiale | Polipropilene vergine puro al 99.9% |
| Volume (sistema metrico) pozzetto | 200 μL |
| No. of Wells | 96 |
| Vedi altri risultati |