Learn More
Axygen™ Automation Tips for Agilent™/Velocity11 VPrep™ and Bravo: 384 Tips/Rack
Comprehensive line of tips for Agilent/Velocity11 automation systems
Marca:  Axygen™ VT-384-31-L-R
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.00000kg
Codice prodotto. 15264646
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Tip format: 96 tip
  • Tip volume range: 20 μL to 250 μL
  • Tip material: Clear polypropylene
  • RNase-/DNase-/human gDNA-free
  • Nonpyrogenic
  • Available options:
    - With or without aerosol-resistant filters
    - Nonsterile or sterile
    - Standard or Axygen™ Maxymum Recovery™ surface
  • Compatible heads: 96LT, 8LT
  • Rack format: ANSI/SLAS
  • Rack material: Polypropylene
Order Info
Packaging:10 Racks/Pack, 5 Packs/Case
Specifica
Specifica
31 μL
Non-sterile
Autoclavable
Maxymum Recovery™ technology for ultra-low retention
Automation, Round
50 Racks/Cs.
Polypropylene
Non-Filtered
Clear
DNase, RNase, and Pyrogen free
Rack
SBS Rack
Agilent/Velocity VPrep 16ST, Agilent/Velocity VPrep 96ST, Agilent/Velocity VPrep 384ST, Agilent Bravo 384ST