Learn More
Axygen™ Biomek™ FX/NX Aerosol Barrier Filtered Robotic Tips
Clear polypropylene filter tips; autoclavable.
Marca:  Axygen™ FXF-384-XL-L-R-S
Dettagli aggiuntivi : Peso : 10.90000kg
Codice prodotto. 11356304
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Tip volume range: 5 to 250 μL
  • Tip material: Clear polypropylene
  • RNase-/DNase-/human gDNA-free
  • non-pyrogenic
  • Available options:
    • With or without aerosol-resistant filters
    • non-sterile or sterile
    • Standard or Axygen™ Maxymum Recovery™ surface
  • Rack format: ANSI/SLAS
  • Rack material: Polypropylene
Specifica
Specifica
30 μL
Sterile
Green
DNase, RNase and Pyrogen free
Rack, 384-well
10 Racks/Pk, 5 Pks/Cs.
Beckman Biomek
Filtered
Clear
Not Autoclavable
Non-pyrogenic, used for stringent specifications under strict process controls
Automation, Extended Length, Low Retention
Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX, Beckman Coulter Multimek AP384, Dynamic Devices Oasis, Dynamic Devices Oasis LM 384-Channel Low Volume, Hamilton