Learn More
Axygen™ Biomek™ FX/NX Aerosol Barrier Filtered Robotic Tips
Clear polypropylene filter tips; autoclavable.
Marca:  Axygen™ FXF-50-L-R-S
Dettagli aggiuntivi : Peso : 9.53000kg
Codice prodotto. 12589187
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Tip volume range: 5 to 250 μL
  • Tip material: Clear polypropylene
  • RNase-/DNase-/human gDNA-free
  • non-pyrogenic
  • Available options:
    • With or without aerosol-resistant filters
    • non-sterile or sterile
    • Standard or Axygen™ Maxymum Recovery™ surface
  • Rack format: ANSI/SLAS
  • Rack material: Polypropylene
Specifica
Specifica
50 μL
Sterile
Green
DNase, RNase and Pyrogen free
Rack, 96
10 Racks/Pk, 5 Pks/Cs.
Beckman Biomek
Filtered
Clear
Not Autoclavable
Non-pyrogenic, used for stringent specifications under strict process controls
Automation, Round
Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX, Beckman Coulter Biomek 3000, Beckman Coulter Multimek AP96, Beckman Coulter Multimek SPAN-8, Beckman Coulter Multimek MP20, Beckman Coulter Multimek MP200